Learn More
Kupferkugel, 99.99 % (Metallbasis), frei von Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11384207
Kupferkugel, 99.99 % (Metallbasis), frei von Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384207
2 kg
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11384207
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 036686.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Menge 2 kg
Form Shot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU19K004 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number036686.36,036686.A3
ChargennummerW19K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog Number036686.36,036686.A3
ChargennummerZ06I017 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/12/2022 Catalog Number036682.22,036682.14,036686.A3
ChargennummerS27I045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2022 Catalog Number036682.22,036682.14,036686.A3
ChargennummerT09G035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number036682.22,036682.14,036686.A3
Name des Produkts
Kupferkugel, 99.99 % (Metallbasis), frei von Sauerstoff, Thermo Scientific Chemicals >