Learn More
Kupferpulver, sphärisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11329248
Kupferpulver, sphärisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329248
500 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Artikelnummer. 11329248
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042623.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Inklusive Sauerstoffanalyse
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Aussehen Copper colored powder
Prozentgehaltsbereich 99.9% (Metals basis)
Menge 500 g
Netzgröße -100+325 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Dampfdruck 0 hPa
Form Pulver, sphärisch
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN12L012 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/02/2025 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
ChargennummerT26J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2023 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
ChargennummerS21J020 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/07/2023 Catalog Number042623.A3,042623.22,042623.36
ChargennummerP03I051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36
ChargennummerT06D091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog Number042623.A3,042623.22,042628.KJ,042623.36
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
Name des Produkts
Kupferpulver, sphärisch, Thermo Scientific Chemicals >