Learn More
Kupfer(II)-Trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439736
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Product Code. 11439736
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20253.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 34946-82-2 | CHCuF3O3S | 213.617 g/mol
Copper(II) trifluoromethanesulfonate acts as a catalyst in Diels-Alder reaction and cyclopropanation reactions. It is also used as a reagent for oligosaccharide synthesis. It acts as a Lewis acid. It is also employed in the dimerization of ketone enolates and tetramethylsilane enol ethers. It is used to prepare cis vinylic sulfones and oxazoles from alkynyl sulfones and ketones respectively. Further, it plays an important role for cyclization of dienolates. In addition to this, it is useful for dehydration of alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-trifluormethansulfonat wirkt als Katalysator bei Diels-Alder-Reaktionen und Cyclopropanierungsreaktionen. Es wird auch als Reagenz für die Oligosaccharid-Synthese verwendet. Es fungiert als Lewis-Säure. Sie wird auch bei der Dimerisierung von Ketonenolaten und Tetramethylsilan-Enolether eingesetzt. Es wird zur Herstellung von cis-Vinylsulfonen und Oxazolen aus Alkynylsulfonen bzw. Ketonen verwendet. Darüber hinaus spielt es eine wichtige Rolle für die Cyclisierung von Dienolaten. Darüber hinaus ist es nützlich für die Dehydrierung von Alkoholen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 34946-82-2
Summenformel CHCuF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 213.617
MDL-Nummer MFCD00077492
InChI-Schlüssel GZWXEFRPSWBAGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper; trifluoromethanesulfonic acid
PubChem CID 45051791
IUPAC-Name Kupfer;trifluormethansulfonsäure
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)O.[Cu]
Specifications
Chemischer Name oder Material Copper(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt (decomposition)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 4028198
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 361.68
Reinheit (%) 98%