Learn More
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423614
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423614
5000 g
Click to view available options
Menge:
1000 g
25,000 g
5000 g
Artikelnummer. 11423614
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11262.0I
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat kann zu Kaliumpermanganat hinzugefügt werden, um ein Oxidationsmittel für die Umwandlung von primären Alkoholen zu erhalten. Es wird zum Ätzen von Zink- oder Kupferplatten, beim Tiefdruckverfahren und als Beizmittel in der Pflanzenfärberei verwendet. In der analytischen Chemie wird es in der Fehlingschen Lösung und Benedictschen Lösung verwendet, um auf reduzierende Zucker zu prüfen. Wird auch verwendet, um Proteine durch den Biuret-Test nachzuweisen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Kupfer(II)-Sulfat-Pentahydrat kann zu Kaliumpermanganat hinzugefügt werden, um ein Oxidationsmittel für die Umwandlung von primären Alkoholen zu erhalten. Es wird zum Ätzen von Zink- oder Kupferplatten, beim Tiefdruckverfahren und als Beizmittel in der Pflanzenfärberei verwendet. In der analytischen Chemie wird es in der Fehling′schen Lösung und Benedict′schen Lösung verwendet, um auf reduzierende Zucker zu prüfen. Wird auch verwendet, um Proteine durch den Biuret-Test nachzuweisen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Methanol. Unlöslich in Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Stahl, feinen pulverförmigen Metallen, Hydroxylamin, Magnesium, Hydrazin, Nitromethan, Alkalien, Phosphaten und Acetylengas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-99-8
Summenformel CuH10O9S
Molekulargewicht (g/mol) 249.68
MDL-Nummer MFCD00149681
InChI-Schlüssel JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperasMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
IUPAC-Name Kupfer;sulfat;pentahydrat
SMILES O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper (II) sulfate pentahydrate
pH 4
Menge 5000 g
UN-Nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and methanol. Insoluble in alcohol.
Formelmasse 249.68 (159.60 Anhydrous)
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 2.27
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerP11L059 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2025 Catalog NumberA11262.0G,A11262.0I,A11262.0B
Chargennummer10253243 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2024 Catalog NumberA11262.0G,A11262.0I,A11262.0B
ChargennummerW16K021 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog NumberA11262.0G,A11262.0I,A11262.0B
ChargennummerT25K038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberA11262.0G,A11262.0I,A11262.0B
ChargennummerS07J056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog NumberA11262.0G,A11262.0I,A11262.0B
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate pentahydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: copper (II) sulphatepentahydrate, cupric sulphate
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-sulfat-Pentahydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >