Learn More
Kupfer(II)-perchlorathexahydrat, 99.999 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper (II) perchlorate hexahydrate |
Schmelzpunkt | 82°C |
Physikalische Form | Kristallin |
Menge | 10 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
UN-Nummer | UN1481 |
Merck Index | 14,2647 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and ethanol. Very soluble in ethyl alcohol and acetone. |
Formelmasse | 370.53 (262.44 Anhydrous) |
Reinheit (%) | 99.999% |