Learn More
Kupfer(II)-oxid, Honeywell Fluka™
Puriss., p.a., ≥ 99.0 % (RT), Pulver
101.55 € - 417.95 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 1317-38-0 |
---|---|
Summenformel | CuO |
Molekulargewicht (g/mol) | 79.55 |
MDL-Nummer | MFCD00010979 |
InChI-Schlüssel | KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Kupferoxid, Kupfer(II)-oxid, Kupfermonoxid, Chrombraun, Kupferbraun, Kupfermonooxid, Schwarzes Kupferoxid, copper monooxide, black copper oxideMehr anzeigen |
PubChem CID | 14829 |
IUPAC-Name | Oxokupfer |
SMILES | [O--].[Cu++] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15636030
|
Honeywell-Fluka
61200-100G |
100 g | N/A | ||||||
15646030
|
Honeywell-Fluka
61200-500G |
500 g | N/A | ||||||
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Chemische Identifikatoren
1317-38-0 | |
79.55 | |
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N | |
14829 | |
[O--].[Cu++] |
CuO | |
MFCD00010979 | |
Kupferoxid, Kupfer(II)-oxid, Kupfermonoxid, Chrombraun, Kupferbraun, Kupfermonooxid, Schwarzes Kupferoxid, copper monooxide, black copper oxideMehr anzeigen | |
Oxokupfer |
Spezifikation
Kupfer(II)-oxid | |
CuO | |
UN3077 | |
KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N | |
Oxokupfer | |
14829 | |
≥99 % (RT) |
1317-38-0 | |
MFCD00010979 | |
Kupferoxid, Kupfer(II)-oxid, Kupfermonoxid, Chrombraun, Kupferbraun, Kupfermonooxid, Schwarzes Kupferoxid, copper monooxide, black copper oxide | |
[O--].[Cu++] | |
79.55 | |
79.55 mol |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse P273
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse GL7900000
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kupfer(II)-oxid, Honeywell Fluka™