Learn More
Kupfer(II)-nitrat-Trihydrat, 99 %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
13.40 € - 227.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 10031-43-3 |
---|---|
MDL-Nummer | MFCD00149671 |
InChI-Schlüssel | SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem |
PubChem CID | 9837674 |
IUPAC-Name | copper;dinitrate;trihydrate |
SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10592031
|
Thermo Scientific Acros
207680050 |
5 g | Glass Bottle | ||||||
10124790
|
Thermo Scientific Acros
207681000 |
100 g | Kunststoffflasche |
29.30 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10134790
|
Thermo Scientific Acros
207685000 |
500 g | Kunststoffflasche |
71.20 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10276973
|
Thermo Scientific Acros
207680025 |
2.5 kg | Kunststoffflasche |
227.00 €
2.50 Kilogramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
10031-43-3 | |
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N | |
9837674 | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] |
MFCD00149671 | |
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem | |
copper;dinitrate;trihydrate |
Spezifikation
Copper(II) nitrate trihydrate | |
10031-43-3 | |
Fine Powder | |
CuH6N2O9 | |
MFCD00149671 | |
15, 2633 | |
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N | |
copper;dinitrate;trihydrate | |
9837674 | |
98.5 to 104.0% (Iodometry) |
p.a. | |
Brown to Cream | |
99% | |
Cu(NO3)2·3H2O | |
17,366 | |
copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem | |
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2] | |
241.599 | |
241.6 | |
Analytical |
Sicherheit und Handhabung
GHS P Statement Causes skin irritation. Causes serious eye irritation. Harmful if swallowed. Very toxic to aquatic life. Very toxic to aquatic life with long lasting effects. May intensify fire; oxidizer.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. Avoid release to the environment.
Danger
missing translation for 'rtecsNumber' : GL7875000
RUO – Research Use Only