Learn More
Kupfer(II)-nitrat, 2.5-Hydrat, ACS-Reagenz, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10177410
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19004-19-4
Summenformel 2·5 H2O
Molekulargewicht (g/mol) 232.6
MDL-Nummer MFCD02253001
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) nitrate, hemipentahydrate
Schmelzpunkt 114.0°C
Farbe Blau
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 98.0 to 102% (Iodometry)
Strukturformel 2·5H2O
Fieser 17,366
Merck Index 10, 2633
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 232.6
Reinheit (%) ≥98%
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate, 2.5-hydrate, reagent ACS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.