Learn More
Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid, 1 M Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
1 Liter
2.50 Liter
Descripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
| Chemischer Name oder Material | Copper(II)-ethylenediamine complex |
| Namenshinweis | 1M Solution in Water |
| CAS | 14552-35-3, 7732-18-5 |
| Menge | 2.5 L |
| Summenformel | C4H18CuN4O2 |
| Strukturformel | Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2 |
| MDL-Nummer | MFCD00274628 |
| Flammpunkt | >110°C |
| Synonym | Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: soluble |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido