Learn More
Kupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxid, 1 M Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Acros 258550010
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Benachrichtigungen:
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Copper(II)-ethylenediamine complex | |
14552-35-3, 7732-18-5 | |
C4H18CuN4O2 | |
MFCD00274628 | |
Bis(ethylenediamine)copper(II)hydroxide | |
217.76 | |
Glasflasche | |
1.1000g/mL |
1M Solution in Water | |
1 L | |
Cu(H2NCH2CH2NH2)2(OH)2 | |
>110°C | |
Solubility in water: soluble | |
217.76 | |
1.1 |
Sicherheit und Handhabung
- Copper(II)-ethylenediamine complex, 1M solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.