Learn More
Kupfer(II)-Ethylacetoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324238
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
250 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14284-06-1
Summenformel C12H18CuO6
Molekulargewicht (g/mol) 321.82
MDL-Nummer MFCD00017759
InChI-Schlüssel OXFZSJOUPRCPJO-UHFFFAOYSA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) ethylacetoacetate
Schmelzpunkt 192°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 2 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol
Formelmasse 321.81
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver