Learn More
Kupfer(II)-chloridhydrat, ACS, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311819
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 g
500 g
2 kg
missing translation for 'unitSize'
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11311819
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 012458.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10125-13-0 | Cl2CuH4O2 | 170.48 g/mol
Polystyrene, atactic is used as plastics, include protective packaging, containers, lids, bottles, trays, tumblers, and disposable cutlery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
IUPAC-Name Kupfer(2+) Dihydrat Dichlorid
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Especificaciones
Chemischer Name oder Material Copper(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Physikalische Form granular
Menge 100 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,methanol and ethanol.
Formelmasse 170.48 (134.45Anhydrous)
Güte ACS-Reagenz
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Dichte 2.51 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Copper(II) chloride dihydrate
Palabra de advertencia
  • Gefahr
Clasificación
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consejos de prudencia
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Enthält: Copper(2+) chloridedihydrate
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado