Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10696594
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Farbe Weiß
pH 3.0 to 3.8 (5% aq. soln. at 20°C)
Physikalische Form Pulver oder Kristalle
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 99% min. (Iodometry)
Strukturformel CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15, 2623
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in acetone and ethylacetate,slightly soluble in ether
IUPAC-Name Dichlorkupfer;dihydrat
Formelmasse 170.48
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analytisch