Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 99+ %, zur Analyse, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper(II) chloride dihydrate |
Schmelzpunkt | 100,0 °C |
Farbe | Weiß |
pH | 3.0 to 3.8 (5% aq. soln. at 20°C) |
Physikalische Form | Pulver oder Kristalle |
Menge | 250 g |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (Iodometry) |
Strukturformel | CuCl2·2H2O |
Fieser | 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152 |
Merck Index | 15, 2623 |