Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, ≥99.0 %, ACS-Reagenz, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
Siedepunkt | 993 °C |
Chemischer Name oder Material | Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat |
Schmelzpunkt | 598 °C |
Menge | 100 g |
Strukturformel | CuCl2 · H2O |
UN-Nummer | UN2802 |
IUPAC-Name | Dichlorkupfer;dihydrat |
Formelmasse | 170.48 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99.0 % |
Güte | ACS-Reagenz |