Learn More
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10219683
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10219683
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10219683
Marke: Thermo Scientific Acros 206340025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10125-13-0
Summenformel Cl2CuH4O2
Molekulargewicht (g/mol) 170.48
MDL-Nummer MFCD00149674
InChI-Schlüssel MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym coppertrace, copper ii chloride dihydrate, copper chloride dihydrate, caswell no. 235a, copper 2+ chloride dihydrate, cupric chloride usp, copper chloride cucl2 , dihydrate, epa pesticide chemical code 023701Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 61482
ChEBI CHEBI:86318
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Cu++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) chloride dihydrate
Schmelzpunkt 100,0 °C
Namenshinweis Technical, 98%
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (Complexometry)
Strukturformel CuCl2·2H2O
Fieser 01,163; 02,84; 03,66; 04,105; 05,158; 06,139; 07,79; 08,119; 09,123; 13,152
Merck Index 15, 2623
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1150g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,moderately soluble in acetone and ethylacetate,slightly soluble in ether
IUPAC-Name Kupfer(2+) Dihydrat Dichlorid
Formelmasse 170.48
Reinheit (%) 98%
Güte Rein
Verpackung Kunststoffflasche
Dichte 2.54
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469237 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number206345000,206340025
ChargennummerA0463326 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/05/2024 Catalog Number206345000,206340025
ChargennummerA0457524 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/11/2023 Catalog Number206345000,206340025
ChargennummerA0392122 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number
ChargennummerA0403180 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number206345000,206340025
Name des Produkts
Kupfer(II)-chlorid-Dihydrat, 98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >