Learn More
Kupfer(II)-Acetylacetonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.55 € - 177.89 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 13395-16-9 |
---|---|
Summenformel | C10H14CuO4 |
Molekulargewicht (g/mol) | 261.76 |
MDL-Nummer | MFCD00000016 |
InChI-Schlüssel | QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L |
Synonym | 2, 4-Pentanedione, metal derivative, Cupric acetylacetonate |
IUPAC-Name | copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
SMILES | [Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10168003
|
Thermo Scientific Acros
110650250 |
25 g | Glasflasche |
30.55 €
25 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10426720
|
Thermo Scientific Acros
110651000 |
100 g | Glasflasche |
49.75 €
100 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10074933
|
Thermo Scientific Acros
110655000 |
500 g | Glasflasche |
177.89 €
500 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
13395-16-9 | |
261.76 | |
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L | |
copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
C10H14CuO4 | |
MFCD00000016 | |
2, 4-Pentanedione, metal derivative, Cupric acetylacetonate | |
[Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Spezifikation
Copper(II) acetylacetonate | |
245.0°C | |
160.0°C (9.8 mmHg) | |
98% | |
MFCD00000016 | |
2, 4-Pentanedione, metal derivative, Cupric acetylacetonate | |
160.0 °C | |
[Cu++].C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
261.76 | |
98% |
13395-16-9 | |
Blau bis Blau-Grau | |
Echt | |
C10H14CuO4 | |
02,81; 03,62 | |
Solubility in water: 0.2g/L (20°C). Other solubilities: 0.09g/100g alcohol (20°C),0.07g/100g benzene (20°C),readily soluble in chloroform,soluble in acetylacetone,dcm,dmf | |
QYJPSWYYEKYVEJ-FDGPNNRMSA-L | |
copper(2+) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) | |
261.76 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Verursacht Hautreizungen.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 236-477-9
- Copper(II) acetylacetonate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.