Learn More
Kupfer(II)-acetat, blaugrünes Pulver, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445647
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Copper(II) acetate is used in biochemical applications such as DNA extraction. It is used as a source of copper in inorganic synthesis, an oxidizing agent and as a catalyst in organic synthesis. It is also used to couple two terminal alkynes to make a 1,3-diyne. It is widely used in pigments, manufacture of paris green, in textile dyeing, skin conditioner in cosmetics, and as antioxidant and stabilizer in food grade polymers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Kupfer(II)-Acetat wird in biochemischen Anwendungen wie der DNA-Extraktion verwendet. Es wird als Kupferquelle in der anorganischen Synthese, als Oxidationsmittel und als Katalysator in der organischen Synthese verwendet. Es wird auch verwendet, um zwei Endalkyne zu verbinden, um ein 1,3-Diyn zu bilden. Es wird häufig in Pigmenten, der Herstellung von Paris-Grün, in der Textilfärbung, für die Hautpflege in Kosmetika und als Antioxidans und Stabilisator in lebensmitteltauglichen Polymeren verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Alkohol und Äther.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 142-71-2
Summenformel C4H6CuO4
Molekulargewicht (g/mol) 181.634
MDL-Nummer MFCD00008690
InChI-Schlüssel OPQARKPSCNTWTJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii acetate, cupric acetate, copper diacetate, copper acetate, venus copper, copper 2+ diacetate, cupric diacetate, neutral verdigris, crystals of venus
PubChem CID 8895
IUPAC-Name Kupfer;diacetat
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Cu+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(II) acetate
Namenshinweis Anhydrous
Farbe Blau-Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Prozentgehaltsbereich 98%
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water. Soluble in alcohol and ether.
Formelmasse 181.63
Geruch Geruchsneutral
Empfindlichkeit Hygroskopisch
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) acetate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.