Learn More
Kupfer(I)-chlorid, Honeywell
Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Kupfer(I)-chlorid |
| Menge | 2 kg |
| Strukturformel | CuCl |
| UN-Nummer | 2802 |
| Löslichkeitsinformationen | Teilweise löslich in Dimethylsulfid, unlöslich in Wasser |
| Formelmasse | 99 mol |
| Reinheit (%) | 97 % |
| Güte | Reagenz |
| Dampfdruck | 1.3 mmHg (546 °C) |