Learn More
Kupfer(I)-chlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11361948
Click to view available options
Menge:
500 g
2 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7758-89-6
Summenformel ClCu
Molekulargewicht (g/mol) 98.996
MDL-Nummer MFCD00010971
InChI-Schlüssel OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym cuprous chloride, copper i chloride, copper chloride cucl, copper monochloride, dicopper dichloride, copper 1+ chloride, cucl, chlorid medny czech
PubChem CID 62652
ChEBI CHEBI:53472
IUPAC-Name Chlorkupfer
SMILES Cl[Cu]
Spezifikation
Siedepunkt 1490°C
Chemischer Name oder Material Copper(I) chloride
Schmelzpunkt 430°C
Farbe Grau bis Grün
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
UN-Nummer UN2802
Merck Index 14,2660
Löslichkeitsinformationen Very soluble in concentrated HCl. Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in ethanol and acetone. Sparingly soluble in water.
Formelmasse 98.99
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.93
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Dichte 4.14