Learn More
Kupfer(I)-acetat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10198412
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 598-54-9
Summenformel C2H3CuO2
Molekulargewicht (g/mol) 122.59
MDL-Nummer MFCD00058908
InChI-Schlüssel RFKZUAOAYVHBOY-UHFFFAOYSA-M
Synonym copper i acetate, cuprous acetate, copper 1+ acetate, acetic acid, copper 1+ salt, unii-9u3n93lmzb, copper acetate, 9u3n93lmzb, acetic acid, copper 1+ salt 1:1, copper 1 acetate
PubChem CID 69023
IUPAC-Name Kupfer(1+);acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Cu+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper(I) acetate
Schmelzpunkt 250.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 48.7% min. (Cu)
Strukturformel CH3C(O)OCu
Merck Index 15, 2648
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 122.59
Reinheit (%) 95%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(I) acetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.