Learn More
Kupfer ,1000 μg/ml, AAS-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Beschreibung
Copper, AAS standard solution is used to determine copper in samples of water and water-suspendedsediment with a specific conductance not greater than 10,000 μS/cm.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Copper |
Menge | 100 mL |
Farbe | Farblos |
Dampfdruck | 17mm Hg at 20°C |
Löslichkeit | Miscible with water |
Physikalische Form | Flüssig |
Güte | AAS-Standard |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Salpetersäure:5%; Kupfer:0,1 %; Wasser:94,9% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Copper, AAS standard solution, Specpure, Cu 1000
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Name des Produkts
Kupfer ,1000 μg/ml, AAS-Standardlösung, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur