Learn More
Kupfer, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10338440
Kupfer, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10338440
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10338440
Marke: Thermo Scientific Acros 207691000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-50-8
Summenformel Cu
Molekulargewicht (g/mol) 63.55
MDL-Nummer MFCD00010965
InChI-Schlüssel RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym cuprum, cobre, cuivre, blister, cathode, bronze, powder, anode, precipitates, kupfer
PubChem CID 23978
ChEBI CHEBI:30052
IUPAC-Name Kupfer
SMILES [Cu]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Copper
Farbe Braun-Rostfarben
Schmelzpunkt 1083.0°C
Siedepunkt 2595.0°C
Prozentgehaltsbereich 99.9%
Strukturformel Cu
Menge 100 g
Fieser 01,157; 02,82; 03,63; 04,102; 05,146; 07,73; 08,113; 09,122; 15,99; 16,95
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 63.54
Reinheit (%) 99.9%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Form Granulate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466584 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number207690025,207691000,207695000
ChargennummerA0461659 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/04/2024 Catalog Number207690025,207691000,207695000
ChargennummerA0459764 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2024 Catalog Number207690025,207691000,207695000
ChargennummerA0457840 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2023 Catalog Number207690025,207691000,207695000
ChargennummerA0456261 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number207690025,207691000,207695000
Name des Produkts
Kupfer, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals >