Learn More
Epredia™ Coplin-Färbebehälter
Artikelnummer. 12697716 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Anzahl Objektträger:
10
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12697716
Marke: Epredia™ 194
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Der Epredia™ Coplin-Färbebehälter aus Kunststoff bietet Platz für 10 Objektträger Rücken an Rücken.
Der Thermo Scientific™ Coplin-Färbebehälter aus Kunststoff bietet Platz für 10 Objektträger hintereinander.
Merkmale:
  • Fasst 10 Objektträger hintereinander
  • Kreisförmige konische Oberseite mit einem Durchmesser von 1.6 Zoll (40 mm)
  • Polyethylen hoher Dichte mit Rillen an der Innenseite
  • Mikrowellengeeignet
Inhalt: Gewölbter Schraubdeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Coplin-Färbebehälter aus Kunststoff
Material Kunststoff
Typ Coplin-Färbebehälter
Enthält Gewölbter Schraubdeckel
Anzahl Objektträger 10
Nicht mikrowellengeeignet