Learn More
Corning™ CoolRack™ Hohe Module
BIOPHARMA
Gewährleistet bei Kühlung, schnellen Gefriervorgängen, Erhitzen oder Auftauen eine gleichbleibende Temperatur von ±0.1 °C in allen Röhrchen.
321.00 € - 380.00 €
Spezifikation
Typ Hohes Modul
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Bauweise/Design Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bauweise/Design Aufnahmevermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
15552831
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
432060
CoolRack XT 5 ml 12 x 5 ml-Zentrifugenröhrchen, SBS-kompatibel
321.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15562831
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
432061
CoolRack 15 ml 9 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen
334.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15572831
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
432062
CoolRack 50 ml 4 x 50 ml-Zentrifugenröhrchen
334.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15582831
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
432063
CoolRack 250 ml PF Ein 250 ml-Zentrifugenröhrchen
380.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15592831
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
432064
CoolRack 250 ml Eine Easy Grip 250 ml-Lagerflasche
380.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15532841
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Corning™
432068
CoolRack L 12 x 15 ml-Zentrifugenröhrchen, leichtes isoliertes Modul
328.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 11-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zur Kompensation der von Röhrchen ausgehenden Schwankungen, wenn diese direkt in Eis, Trockeneis, Alkoholbädern, Wasserbädern und anderen Temperaturquellen platziert werden
  • Setzen Sie das Modul direkt auf eine Wärmequelle zwischen -196 und >100°C und es wird sich schnell an diese Temperatur anpassen
  • Alle Module können autoklaviert, hocherhitzt sterilisiert oder mit Bleichmittel, Alkohol oder anderen Desinfektionsmitteln oder Laborreinigern dekontaminiert werden
  • Zur Kühlung von Reagenzien wie Restriktionsenzymen, dNTPs und Antikörpern, alkoholfreie Schnellgefrierung von Gewebe-, Viren- und Bakterienproben mittels Trockeneis und Sortierung von Kryoröhrchen in flüssigem Stickstoff auf dem Arbeitstisch
Spezifikation
Spezifikation
Hohes Modul
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Corning™ CoolRack™ Hohe Module