Learn More
Cytiva 4M COOLING TUBING 8/12 MM
Für die Verwendung von Umlaufkühlmittel über den Thermostat-Zirkulator MultiTemp III zu Elektrophoresegeräten wie dem Multiphor II
Marke: Cytiva 80110656
246.05 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21631" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kühlschläuche: 8 mm ID, .,12 mm AD in 4 m Packungsgröße
Spezifikation
MultiTemp III Umwälz-Elektrophorese-Thermostat | |
Kühlschlauch | |
157.48 Zoll | |
400 cm |