Learn More
Ohaus™ Gekühlter Thermoschüttler
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Orbit:
3 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Für Mikrotiterplatten geeignet, ohne dass zusätzliches Zubehör erforderlich ist
- Optionale modulare Blöcke können Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Fläschchen oder Kulturröhrchen aufnehmen
- Das Gerät fasst Mikrotiterplatten oder modulare Blöcke mit einer 127 mm hohen Innenraumkapazität
- Ideal für Analysen, die eine stabile, kontrollierte Temperatur erfordern
- Erwärmt sich auf 65 °C und kühlt auf 10 °C unter Umgebungstemperatur ab
- LED-Anzeigen für Temperatur, Drehzahl und Laufzeit
- Kalibrierzertifikat für Temperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Orbit | 3 mm |
| Drehzahlbereich | 100 bis 1200 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 1 A |
| Temperaturbereich (metrisch) | Umgebungstemperatur -10°C bis 65°C |
| Stromstärke | 1 A |
| Aufnahmevermögen | Mikrotiterplatten, Modulare Blöcke |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 17,90 in. |
| Tiefe (metrisch) | 45,50 cm |
| Abmessungen (L x B) | 45,50 x 27,90 cm |
| Mehr anzeigen |