Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5920 R verfügt über die Leistung für hohen Durchsatz und ein modernes Temperaturmanagement - in einem sehr kompakten Produktdesign. Mit einer Kapazität von bis zu 4 x 1.000 mL / 52 x 50 mL konischen Gefäßen kann sie Platten und Gefäße im gleichen Becher zentrifugieren und bietet damit echte Flexibilität.
13045.00 € - 18035.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers |
---|---|
Max. RZB | 21,194 x g |
Gekühlt | Yes |
Display | großes, helles LCD-Display |
Sicherheitsmerkmale | Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung |
Produktcode | Marke | Modell | Rotor | Enthält | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Rotor | Enthält | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||
16574144
|
Eppendorf™
5948000914 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4 xUniversal-Large | Mit Rotor S-4 x Universal groß und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten | 230 V/50-60 Hz (EU) |
18035.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
16000552
|
Eppendorf™
5948000816 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4 xUniversal-Large | Mit Rotor S-4xUniversal-Large, inkl. Universalbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm | 230 V/50-60 Hz (EU) |
17650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15743315
|
Eppendorf™
5948000514 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4x750 | Mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15694614
|
Eppendorf™
5948000212 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Becher mit hoher Kapazität und Adapter für 5 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
17250.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15638610
|
Eppendorf™
5948000417 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Platten-/Röhrchenbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15763315
|
Eppendorf™
5948000611 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Platten-/Röhrchenbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15713315
|
Eppendorf™
5948000310 |
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15885123
|
Eppendorf™
5948000010 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | Keine | Ohne Rotor | 230 V/50-60 Hz (EU) |
13045.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
16564144
|
Eppendorf™
5948000911 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4 xUniversal-Large | Mit Rotor S-4 x Universal groß und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten | 230 V/50-60 Hz (EU) |
17240.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15815143
|
Eppendorf™
5948000810 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4 xUniversal-Large | Mit Rotor S-4xUniversal-Large, inkl. Universalbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16820.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15865133
|
Eppendorf™
5948000510 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4x750 | Mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16160.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15805133
|
Eppendorf™
5948000210 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Becher mit hoher Kapazität und Adapter für 5 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16435.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
16652842
|
Eppendorf™
5948000174 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4x1000, inkl. Platte/Röhrchenbecher und Plattenträger | 230 V/50-60 Hz (EU) |
16175.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15845133
|
Eppendorf™
5948000410 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Platten-/Röhrchenbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
15880.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
15825133
|
Eppendorf™
5948000315 |
Zentrifuge 5920 R, Tastatur | S-4x1000 | Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen | 230 V/50-60 Hz (EU) |
15880.00 €
1 Set |
Verfügbar ab: 14-08-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |
Description
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
Ausschwingrotoren und Adapter für Gefäße und Flaschen von 0,2 mL bis 1.000 mLPlattenrotor-Optionen zum Zentrifugieren von MTP, PCR- oder Deepwell Plates-Platten aller ArtFestwinkelrotoren für molekularbiologische Hochgeschwindigkeitsanwendungen mit Gefäßen von 0,2 mL bis 50 mLHohe Zentrifugiergeschwindigkeit von bis zu 21,194 × g (13.700 rpm)Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™-Kappen und -Deckel für schnelles, ergonomisches DeckelschließenZentrifugendeckel mit komfortablem DeckelverschlussSehr leiser Betrieb für eine bessere ArbeitsumgebungKompakte Gerätegröße spart wertvolle ArbeitsflächeAutomatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale SicherheitSpecifications
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for certain catalog numbers | |
Yes | |
Deckelverriegelung, stahlverstärkter Rotorraum für mehr Sicherheit, Sichtfenster zur Drehzahlauswertung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung | |
Tischzentrifugen | |
74 cm | |
40 cm | |
1650 W |
21,194 x g | |
großes, helles LCD-Display | |
10 s bis 99 h 59 min, mit Dauerlauf-Funktion, Short-Spin | |
29.2 in. | |
15.9 in. | |
230 V |
Die Zentrifuge 5920 R ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann. Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.