missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
GREENER_CHOICE

Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5920 R verfügt über die Leistung für hohen Durchsatz und ein modernes Temperaturmanagement - in einem sehr kompakten Produktdesign. Mit einer Kapazität von bis zu 4 x 1.000 mL / 52 x 50 mL konischen Gefäßen kann sie Platten und Gefäße im gleichen Becher zentrifugieren und bietet damit echte Flexibilität.

Marke:  Eppendorf™ 5948000914

16807.96 EUR gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16574144

  • 18035.00 € / 1 Set

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz

  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 1.000 ml
  • Plattenrotorenoptionen zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 50 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 21.194 x g (13.700 U/min)
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation

    Spezifikation

    UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Ja
    Bis zu 4 x 1.000 ml/52 x 50 ml konische Röhrchen
    100 bis 13.700 U/min
    <55 dBA
    99 (fünf Programmtasten)
    Ja
    EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Tischzentrifuge
    74 cm
    40 cm
    71 cm
    230 V
    50/60 Hz
    21.194 x g
    Großes, hell beleuchtetes LCD
    Mit Rotor S-4 x Universal groß und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten
    Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur
    10/10
    S-4 xUniversal-Large
    Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
    10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion
    29,2 in.
    15,9 in.
    27,8 in.
    230 V/50-60 Hz (EU)
    1650 W
    Produktvorschläge

    Produktvorschläge

    Videos
    Sicherheitsdatenblatt (SDS)
    Dokumentation

    Dokumentation

    Zertifikate
    Zubehör anzeigen
    Sonderangebote

    Sonderangebote

    Die Zentrifuge 5920 R ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann. Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.