Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15763315 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Enthält:
Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Becher mit hoher Kapazität und Adapter für 5 ml/50 ml konische Röhrchen
Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Platten-/Röhrchenbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen
Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Platten-/Röhrchenbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm
Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen
Mit Rotor S-4 x 750, inkl. Rundbecher und Adapter für 15 ml/50 ml konische Röhrchen
Mit Rotor S-4 x Universal groß und Adapter für 5 ml/15 ml/25 ml/50 ml konische Röhrchen und Platten
Mit Rotor S-4x1000, inkl. Platte/Röhrchenbecher und Plattenträger
Mit Rotor S-4xUniversal-Large, inkl. Universalbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm
ohne Rotor
Modell:
Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur
Zentrifuge 5920 R, Tastatur
Rotor:
Keine
S-4 xUniversal-Large
S-4x1000
S-4x750
Elektrische Anforderungen:
230 V/50-60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
Artikelnummer. 15763315
Marke: Eppendorf™ 5948000611
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5920 R verfügt über die Leistung für hohen Durchsatz und ein modernes Temperaturmanagement - in einem sehr kompakten Produktdesign. Mit einer Kapazität von bis zu 4 x 1.000 mL / 52 x 50 mL konischen Gefäßen kann sie Platten und Gefäße im gleichen Becher zentrifugieren und bietet damit echte Flexibilität.
cooled, with rotor S-4xUniversal-Large, incl. Universal beakers and adapters for conical tubes 5 mL / 15 mL / 25 mL / 50 mL and plates, 230 V / 50 - 60 Hz
  • Die Ausschwingrotoren und Adapter fassen Röhrchen und Flaschen mit Volumen von 0,2 bis 1.000 ml
  • Plattenrotorenoptionen zur Zentrifugation aller Arten von MTP-, PCR- und Deepwell-Platten
  • Festwinkelrotoren für Hochgeschwindigkeitsanwendungen in Röhrchen von 0,2 bis 50 ml
  • Hohe Zentrifugationsdrehzahlen von bis zu 21.194 x g (13.700 U/min)
  • Aerosoldichte Eppendorf QuickLock™ Kappen und Deckel ermöglichen eine schnelle und ergonomische Deckelverriegelung
  • Schließen des Zentrifugendeckels mit einer leichten Berührung
  • Leiser Betrieb zur Verbesserung der Arbeitsumgebung
  • Die kompakte Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
  • Automatische Rotor- und Unwuchterkennung für maximale Betriebssicherheit
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zertifizierung/Konformität UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern
    Reglertyp Keypad
    Beschreibung Zentrifuge 5920 R
    Fassungsvermögen 4 x 5 ml
    Max. RZB 21.194 x g
    Max. Geschwindigkeit 13.500 U/min
    Gekühlt Ja
    Display Großes, hell beleuchtetes LCD
    Enthält Mit Rotor S-4 x 1000, inkl. Platten-/Röhrchenbecher und Adapter für Rundbodenröhrchen mit einem Durchmesser von 13/16 mm
    Modell Zentrifuge 5920 R (EU-IVD), Tastatur
    Geräuschpegel <55 dBA
    Rotor S-4x1000
    Rotor inklusive Ja
    Laufzeit 10 s bis 99 h 59 min, mit Dauerbetriebsfunktion, schnelle Zentrifugation
    Sicherheitsmerkmale Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für die Geschwindigkeitsvalidierung, Deckel-Notentriegelung, automatische Rotorerkennung, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel und aerosoldichte Kappen, Rotorlebenszykluszähler, automatische Unwuchterkennung
    Standards EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC Teil 15 Klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch)
    Temperaturbereich -11 bis +40 °C
    Zeitschaltuhr 10 s bis 99 h und 59 min, mit Dauerlauffunktion, Kurzdrehfunktion
    Typ Tischzentrifuge
    Gewährleistung 3 Jahre
    Abmessungen (H x B x T) 70 x 61 x 35 cm
    Außenbreite (angloamerikanisch) 29,2 in.
    Außenbreite (metrisch) 74 cm
    Außenhöhe (angloamerikanisch) 15,9 in.
    Außenhöhe (metrisch) 40 cm
    Nettogewicht 99 kg
    Elektrische Anforderungen 230 V/50-60 Hz (EU)
    Spannung 230 V
    Wirkleistung 1650 W
    Mehr anzeigen Weniger anzeigen
    Die Zentrifuge 5920 R ist für die Trennung von flüssigen Stoffgemischen unterschiedlicher Dichte konzipiert, insbesondere für die Verarbeitung und Analyse von Proben, die von Menschen für die In-vitro-Diagnostik entnommen wurden, um sicherzustellen, dass das In-vitro-Diagnostikum bestimmungsgemäß eingesetzt werden kann. Diese Zentrifuge und ihre Komponenten entsprechen einem In-vitro-Diagnostikum gemäß der Richtlinie 98/79EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Oktober 1998. Eppendorf Zentrifugen sind ausschließlich für den Einsatz in Innenräumen durch geschulte Spezialisten vorgesehen.