Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R
Die gekühlte Eppendorf Centrifuge 5418 R bietet 18 Plätze für niedrige Kapazitäten in 1,5- bis 2,0-mL-Gefäßen und Microtainer. Das Gerät ist kompakt, bietet eine niedrige Zugriffshöhe und zeichnet sich durch einen sehr leisen Betrieb aus; mit bis zu 16.873 x g ist sie ideal für molekularbiologische Standardanwendungen geeignet.
5522.00 €
Spezifikation
Fassungsvermögen | 18 x 1,5/2 ml |
---|---|
Max. Geschwindigkeit | 14.000 U/min |
Max. RZB | 16.873 x g |
Display | Großes LCD |
Außenhöhe (angloamerikanisch) | 9,8 in. |
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Elektrische Anforderungen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15865043
|
Eppendorf™
5401000010 |
230 V/50-60 Hz (EU) |
5522.00 €
1 Set |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Maximale Rotorkapazität: 18 × 1,5/2,0 mL-GefäßeMax. Geschwindigkeit: 16,873 × g (14.000 rpm)Kleine Stellfläche und niedrige Zugriffshöhe von 23 cmOptiBowl™-Design für einen leisen Betrieb – selbst ohne Rotordeckel Eppendorf QuickLock™-Rotor für schnelles, ergonomisches DeckelschließenErgonomische Bedienung des Deckels mit nur einem FingerTemperaturbereich von 0 °C bis +40 °CGarantierte Temperatur von 4 °C bei maximaler GeschwindigkeitFastTemp-Funktion für schnelles Vorkühlen und maximale Temperaturgenauigkeit im RotorZur Reduzierung des Energieverbrauchs (46 % über Nacht) und für eine längere Lebensdauer des Kompressors wird nach 8-stündiger Nichtbenutzung ECO shut-off aktiviert (kann deaktiviert werden)Spezifikation
18 x 1,5/2 ml | |
16.873 x g | |
9,8 in. | |
<57 dB(A) | |
11,7 in. | |
0 bis 40 °C | |
Mit Rotor FA-45-18-11 und Rotordeckel | |
300 x 460 x 250 mm | |
Zentrifuge 5418 R, Drehknöpfe | |
Yes | |
EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (weitere Informationen finden Sie im Handbuch) | |
230 V |
14.000 U/min | |
Großes LCD | |
25 cm | |
30 s bis 9:59 h, mit Dauerbetriebsfunktion | |
30 cm | |
UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD für bestimmte Katalognummern | |
Deckelverriegelung, Sicherheitskammer aus Stahl, Sichtanschluss für Geschwindigkeitsvalidierung, Notentriegelung des Deckels, zertifizierte aerosoldichte Rotordeckel | |
Rotary Knob | |
320 W | |
Ja | |
50/60 Hz |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Centrifuge 5418 R