Learn More
3M™ Cool Flow™ Lüfter, Serie 1040, Standard (EU-Stecker)
Der 3M™ Cool Flow™ Lüfter ist ein optionaler Aufsatz für wiederverwendbare Halbmasken der 3M™ Serie 4000+. Wird über eine einzige Taste gesteuert und sorgt für verbesserten Tragekomfort bei langen Arbeitsschichten.
Marke:  3M™ 7100135815
628.15 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17593016
  • 888.00 € / 5 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Reduziert Wärmestau und Feuchtigkeitsansammlungen
  • Zur Verwendung mit wiederverwendbaren Halbmasken der 3M™ Serie 4000+
  • Optionaler Aufsatz, der einfach und sicher befestigt werden kann
  • Spürbares Gefühl von Kühlung im Gesicht während der Arbeit
  • Steuerung über eine einzige Taste
  • Wiederaufladbar und mit einem EU-Stecker geliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blau
Wiederverwendbare Halbmasken der 3M™ Serie 4000+