missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sonics Materials LABORATORY CLAMP 64MM
Robuste, zuverlässige 130 Watt-Ultraschallprozessoren für kleine und mittlere Volumina.
Marke: Sonics Materials 830-00116
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
- 130 Watt-Ultraschallprozessoren für Anwendungen mit kleinem und mittlerem Volumen
- 500 und 750 Watt-Ultraschallprozessoren für die sichere Verarbeitung einer Vielzahl von organischen und anorganischen Materialien, von 250 Mikrolitern bis zu 1 Litern*
- Zu den typischen Anwendungen gehören: Nanotechnologie (Herstellung von Nanomaterialien und Graphen-Dispersionen), Zelllyse, Probenvorbereitung, Homogenisierung, ChIP-Assay, Emulgierung, Disaggregation und Deagglomeration sowie Anwendungen im Bereich der sonochemischen Flüssigkeitsverarbeitung
- Energieüberwachung, digitales Wattmeter, mikroprozessorgesteuert und programmierbar
- 10 Stunden-Zeitschaltuhr
- Unabhängiger Ein-/Aus-Impulsgeber
- Variable Steuerung der Ausgangsleistung
Spezifikation
Umrichterklemme | |
64 mm | |
Je 1 |