Learn More
Linker Industrietechnik™ Kontrollbildschirmzertifikate
Gewährleistet die unerlässliche Qualitätskontrolle im Labor. Linker Industrietechnik™ Zertifikate für Prüfsiebe sind für Siebe aus Edelstahl mit gewobenen Maschen.
63.00 € - 127.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Kontrollscreen-Zertifikat |
---|---|
Enthält | Seriennummer, Herstellungsnorm, Maschenweite und deren Parameter, Drahtdurchmesser. Ein Zertifikat für Edelstahlsieb wird zur Verfügung gestellt |
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11715176
|
Linker Industrietechnik™
551000020018 |
Siebdurchmesser: 100 mm |
63.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11709538
|
Linker Industrietechnik™
552000020018 |
Siebdurchmesser: 200 mm |
65.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11774489
|
Linker Industrietechnik™
554000020018 |
Siebdurchmesser: 400 mm |
127.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Gewährleistung der Zuverlässigkeit
- Nummeriertes Kontrollzertifikat
- Am Bildschirm durchgeführte Videomessungen
Spezifikation
Kontrollscreen-Zertifikat | |
Seriennummer, Herstellungsnorm, Maschenweite und deren Parameter, Drahtdurchmesser. Ein Zertifikat für Edelstahlsieb wird zur Verfügung gestellt |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Linker Industrietechnik™ Kontrollbildschirmzertifikate