Learn More
Standard gemäß CRDL (Contract Required Detection Limits, vertraglich festgelegte Nachweisgrenzen), Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 035420.AP
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Contract Required Detection Limits (CRDL) Standard | |
500 mL | |
UN3264 | |
Flüssig |
Matrix: 5% HNO3/tr. tartaric acid | |
MFCD00146530 | |
Specpure™ |