Learn More
Bollé Safety Contour™ Sicherheitsbrillen
Click to view available options
UV-Schutz:
Ja
Dimensione della confezione:
1 Stück
10 Stück
Descrizione
- Erhältlich mit einer durchsichtigen Polycarbonat-Glas mit Antibeschlag- und Antikratz-Beschichtung oder einem getönten ESP-Polycarbonat-Glas mit Antikratz-Beschichtung
- ESP-Beschichtungsfilter 61 % blaues Licht, 63 % sichtbares Licht und 100 % UVB/UVA (UV-Sonnenlicht).
- Mit Komfort-Nasensteg und -Bügeln aus TPE
Specifica
Specifica
| Zertifizierung/Konformität | Europäische Norm |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Schutzbrillen |
| Anzahl pro Packung | 1 pro Stück |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Polycarbonat |
| UV-Schutz | Ja |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto