Learn More
VITLAB™ Kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette
Artikelnummer. 10048671
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2.5 ml pro Drehung des Rads
5 ml
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 10048671
Brand: VITLAB™ 1620506
Only null left
Add to basket
Add to basket
Gewährleisten Sie eine präzise und kontinuierliche Titration. Die VITLAB™ kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette verfügt über ein digitales Bedienfeld mit Handrädern zur einfachen Steuerung der Titrationsgeschwindigkeit und Kalibrierung. Einstellbare Komponenten und eine Doppelkolbenpumpe sorgen für präzise Ergebnisse und einen sicheren Betrieb. Erhältlich in zwei Volumenraten.
Die chemische Volumenanalyse mit geringsten Flüssigkeitsvolumina erfordert eine erhebliche Konzentration. Die VITLAB™ kontinuierliche Flaschenaufsatz-Bürette ermöglicht eine kontinuierliche Titration bis zu einer Konzentration von 1 mol/l, was zu schnellen, bequemen und präzisen Ergebnissen führt.
Das digitale Display vereinfacht die Bedienung
  • Das abgewinkelte Display zeigt das Titrationsvolumen in großen, leicht ablesbaren Zahlen an
  • Anwenderfreundliche, mittelspezifische Kalibrierung über die Tastaturtasten
  • Präzise Kontrolle der Titrationsgeschwindigkeit durch Drehen zweier großer, griffiger Handräder
  • Enthält außerdem Akku-, Pause- und Modusanzeigen sowie Funktionstasten/-schalter
Einstellbare, kontinuierliche Titrationssteuerung
  • Die patentierte Doppelkolbenpumpe versorgt die Titration auf kontinuierliche, impulsfreie Weise
  • Das Teleskop-Entladerohr kann für die Verwendung mit kurzen oder hohen Flaschen angepasst werden (Höhe und Länge)
  • Zur optimalen Ausrichtung des Etiketts lässt sich die Flasche frei um 360°drehen
  • Einstellbar für verschiedene Flaschengrößen mit entsprechendem Gewindeadapter
  • Lange Lebensdauer mit zwei einfach auszutauschenden 1.5-V-Mikrobatterien
Qualität und Sicherheit gewährleistet
  • Das innovative Umwälzventil verhindert den Verlust von Reagenzien und reduziert Spritzer
  • Das kompakte Design mit niedrigem Schwerpunkt verringert das Risiko des Umkippens, insbesondere bei kleineren Flaschen
  • Erfüllt alle Anforderungen für die Überwachung von Prüfgeräten ohne Geräteausfall
  • Die Fehlermargen entsprechen der Norm DIN EN ISO 8655-3, auch für Teilvolumen
Specifications
Genauigkeit ± 0.2 % bei 25 ml
Kapazität (metrisch) 2.5 ml pro Drehung des Rads
Graduierungen 0.01 ml (bis zu 99.99 ml), 0.1 ml (100.0 bis 999.9 ml)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kontinuierliche Titration verschiedener Medien zur chemischen volumetrischen Analyse
Enthält Mit Anschlussgewinde GL 45 und GL 32, GL 38 und PP-Gewindeadaptern der Größe S*40, Teleskop-Füllschlauch (200 – 350 mm), Teleskop-Entleerungsschlauch (140 – 220 mm), zwei 1.5 V-Mikrobatterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat
Präzision CV: 0.1 % bei 25 ml
Typ Continuous Bürette
Zertifizierung/Konformität DIN 12600, DIN EN ISO 8655-3