Learn More
Contec™ 120 mm-Kanister für SATWipes™ vorgetränkte Wischtücher
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
6 x 9 in.
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Wiederverwendbarer Spender reduziert den Umgang mit Lösungsmitteln
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Kanister für SATWipes |
| Länge (angloamerikanisch) | 6 in. |
| Länge (metrisch) | 15 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 9 in. |
| Breite (metrisch) | 23 cm |
| Material | HDPE (High-Density-Polyethylen) |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Wiederverwendbar |
| Durchmesser (metrisch) | 120 mm |
| Abmessungen (L x B) | 6 x 9 in. |
| Mehr anzeigen |