Learn More
Contec™ QuickTask™ flache Mops
BIOPHARMA
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke:  Contec™ TASK0550
155.14 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15107925
  • 209.00 € / 40 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
41 x 13 cm (16 x 5 in.)
Weiß
Steril
Nicht autoklavierbar
5 in.
QuickTask™ Mopping System
Polyester, Cellulose
Moppkopf
16 in.
41cm
13 cm
Einmalgebrauch
Nein
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer022134 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum21/02/2025 Catalog NumberTASK0550
Chargennummer022009 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum22/11/2024 Catalog NumberTASK0550
Chargennummer020018 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum18/01/2024 Catalog NumberTASK0550
Chargennummer019588 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum08/06/2023 Catalog NumberTASK0550
Chargennummer019350 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum28/04/2023 Catalog NumberTASK0550
Name des Produkts
Contec™ QuickTask™ flache Mops > Steril