Learn More
Contec™ QuickTask™ flache Mops
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
Marke: Contec™ TASK0300
360.84 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Wählen Sie ein Moppsystem mit einer Vielzahl von Optionen aus. Die flachen Contec™ QuickTask™ Mopps eignen sich ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. Alles QuickTask™ Zubehör ist vollständig autoklavierbar.
- Das QuickTask System besteht aus einer Vielzahl von gestrickten Polyester-, Polyester-/Cellulose-, Mikrofaser-/Schaumstoff- und Mikrofaser-Flachmoppköpfen, die einfach auf einem aufklappbaren Moppkopfrahmen und einer Stieleinheit angebracht werden können
- Jeder Moppkopf ist mit einer Vielzahl von Chemikalien und Desinfektionsmitteln einschließlich Quats und Hypochloritlösungen kompatibel
- Lässt sich schnell und einfach in QuickTask Moppkopfbezüge stecken
- Alles QuickTask Zubehör ist vollständig autoklavierbar
- Stabile, leichte Klapprahmen aus Edelstahl für alle QuickConnect Griffe oder blauer Polypropylengriffe für den Einsatz mit QuickConnect 60 Zoll-Griff aus Edelstahl und ausziehbarem 69 Zoll-Glasfasergriff
Polyester-Strickmoppbezüge (TASK0200 und TASK0250)
- Leichte Einweg-Moppbezüge aus mehrlagigem, absorbierendem Strickpolyester
- Optimiert für den Einsatz auf glatten Oberflächen; trägt Lösungen gleichmäßig auf und entfernt Verunreinigungen
- Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
- Steril und unsteril erhältlich
Geschlaufte Mikrofaser-Moppbezüge (TASK0300)
- Höchste Absorptionsfähigkeit der QuickTask Moppbezüge
- Die Mikrofaserkonstruktion mit kleinen Schlaufen bietet eine außergewöhnliche Leistungsfähigkeit beim Entfernen von Flüssigkeiten, Verunreinigungen, Rückständen und anderen Kontaminanten von den meisten Oberflächen
- Hervorragende Saugfähigkeit und Mopptrocknung auf nassen Oberflächen
- Ideal für Polymerböden
Gestrickte Wischmoppköpfe aus Polyester (TASK0400)
- Sauberster und haltbarster QuickTask Moppbezug
- Mittlere Schlaufen passen sich nahezu jeder Form an.
- Ideal für die Reinigung von Nischenböden, Decken und Wandfugen, einfacher als mit flachen Standardmopps
- Lieferung erfolgt gewaschen für Reinräume, für kritische Umgebungen
Moppköpfe mit Mikrofaseroberfläche und Schaumkern (TASK0600 und TASK0650)
- Die einzigartige Mikrofaseroberfläche mit Schaumkernkonstruktion sorgt für ausgezeichneten Bodenkontakt, Saugfähigkeit und hervorragende Oberflächenreinigung
- Die gerippten Mikrofasern ermöglichen eine hervorragende Reinigung, Lösungsanwendung und Mopptrocknung
Spezifikation
41 x 13 cm (16 x 5 in.) | |
Weiß | |
16 in. | |
41 cm | |
13 cm | |
Einmalgebrauch | |
QuickTask™ Wischsystem | |
Nein |
Moppkopf | |
Blau | |
Unsteril | |
Autoklavierbar | |
5 in. | |
Small Loop | |
Ideal für die Reinigung und Anwendung von Desinfektionsmitteln an Decken, Wänden und Böden, einschließlich perforierter Reinraumböden und -gitter. | |
Polyester-Mikrofaser |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
963955-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 08/03/2023 | TASK0300 |
892898-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 05/05/2022 | TASK0300 |
893011-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 01/04/2022 | TASK0300 |
883318-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 23/03/2022 | TASK0300 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02