Learn More
Contec™ ProZorb™ Reinraumwischtücher aus Vliesstoff
Shop All Contec Products
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Unit Size:
1800 Stück
Description
- Texturierte Vlieswischtücher aus Polyester/Zellulose für eine effektive Reinigung
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
- Robust und langlebig
- Entwickelt für nicht abrasive Anwendungen in der Biotechnologie, Pharmazie, Elektronik, Halbleiterindustrie und anderen
- Empfohlen für die Verwendung in Reinraumanwendungen der ISO-Klasse 5; Verwendung zum Abwischen des Produkts vor dem Betreten des Reinraums
- Ideal für die Reinigung von verschütteten Flüssigkeiten in kritischen Umgebungen
- Keine chemischen Bindemittel oder Tenside
Order Info
Basisgewicht: 55 g/m2.
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Nicht-gewebte Reinraumtücher |
| Länge (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Länge (metrisch) | 30,5 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 12 in. |
| Breite (metrisch) | 30,48 cm |
| Material | Polyester-Zellulose |
| Flächengewicht | 55 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 5 |
| Abmessungen (L x B) | 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm) |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |
| Show More |