Learn More
Contec™ Polynit™ Heatseal Wischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16615534 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
15 x 15 cm (6 x 6 in.)
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
4 x 4 in. (10,16 x 10,16 cm)
Verpackungsmenge:
1000 Wischtücher/Beutel
150 Wischtücher/Beutel
150 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
150/Beutel, 8 Beutel/Karton
25 Tücher/Innenbeutel, 4 Innenbeutel/Beutel
300 Wischtücher/Beutel
300 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
75 Tücher/Beutel
75/Beutel, 8 Beutel/Karton. (flachgelegt)​
75/Packung, 4 Packungen/Beutel, 10 Beutel/Karton
Produkttyp:
Wischtücher
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
1 Stück
1000 Stück
1200 Stück
300 Stück
4800 Stück
600 Stück
75 Stück
Artikelnummer. 16615534
Marke: Contec™ PNHS99B
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Reinigen Sie das Äußere von Produkten und Reinraumoberflächen. Contec™ Polynit™ heißversiegelte Wischtücher bestehen aus 100 % strukturiertem Polyester mit lasergeschnittenen, versiegelten Kanten, um Staub und Rückstände zu vermeiden. Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nichtflüchtigen Rückständen.
  • Strukturierte Wischtücher aus 100 % laufmaschenfreiem Polyesterstrick mit heißversiegelten Kanten
  • Laserschnitt versiegelt die Fasern an den Kanten des Wischtuches und erlaubt die 100%-ige Ausnutzung des Wischtuches
  • In einer Reinraumumgebung der ISO Klasse 4 gewaschen und verpackt
  • Außerordentlich geringer Gehalt an Partikeln, Fasern und nicht flüchtigen Rückständen
  • Gute Absorption von Lösungsmitteln
  • Abriebs- und chemikalienbeständig
Bestellinformation
Erhältlich in kundenspezifischen Größen und Formen.Fragen Sie Ihren Fisher Safety Kundendienstvertreter nach Einzelheiten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Wischtücher
Länge (angloamerikanisch) 9 in.
Länge (metrisch) 23 cm
Breite (angloamerikanisch) 9 in.
Breite (metrisch) 23 cm
Material Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 140 g/m2
Zertifizierung/Konformität ISO-Klasse 4
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für die allgemeine Reinigung
Verpackungsmenge 300 Wischtücher/Beutel (Großpackung)
Lage 2-lagig