Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
7,5 x 2,8 in.
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Reinigungspad
Reinigungspads
Ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads
Vorgesättigte Reinigungspads
Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser)
Material:
Gestepptes Polyester
Polyester
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 Stück
60 Stück
64 Stück
8 Stück
Beschreibung
- Versiegeltes Polyester für den Einmalgebrauch
- Sorgen für einen niedrigen Partikelgehalt, der für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt unerlässlich ist
- Sehr saugfähig, gewährleisten eine gleichmäßige Abdeckung mit Desinfektionsmitteln oder IPA.
- Die komfortable Greifkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Pad fest auf dem Mopprahmen sitzt
- Die sterilen Reinigungspads sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads |
| Länge (angloamerikanisch) | 7,5 in. |
| Länge (metrisch) | 7 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,8 in. |
| Breite (metrisch) | 7 cm |
| Material | Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Sterilität | Steril |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Kanten | Ultraschall-versiegelt |
| Mehr anzeigen |