Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16498465 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
7,5 x 2,8 in.
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Reinigungspad
Reinigungspads
Ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads
Vorgesättigte Reinigungspads
Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser)
Material:
Gestepptes Polyester
Polyester
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 Stück
60 Stück
64 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 16498465
Marke: Contec™ PSME0001
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Er passt leicht durch Transferluken, benötigt keinen Zusammenbau und ist wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Laminarluftabzugshauben, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
Das EasyReach™ Reinigungssystem besteht aus einem leichten einteiligen Reinigungswerkzeug aus Edelstahl (2665SF) und austauschbaren absorbierenden Einweg-Reinigungskissen, die eine effektive Reinigung und Desinfektion in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen.
  • Durch die rechteckige Form ist eine überlappende, gerade Linie einfach zu erreichen
  • Der flache, um 360° schwenkbare Kopf ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit schwer zugänglicher Bereiche
  • Klappbares Gelenk und leichte Konstruktion
  • Die einfache Griffkante am Reinigungskissen sorgt dafür, dass das Polster fest auf dem Moppkopfrahmen sitzt. Der Austausch mit Handschuhen ist einfach
  • Kleine Packungsmengen sind optimal für die Verwendung in einem Durchgang
  • Das gut passende, gesteppte Polyesterkissen gewährleistet eine effektive, gleichmäßige Oberflächenabdeckung, reduziert die Anzahl lebensfähiger und nicht lebensfähiger Kontaminanten und gewährleistet eine maximale Rückstandsentfernung
  • Die Kissen mit absorbierenden Doppelschicht-Quiltec™ versiegelten Kanten sorgen dafür, dass Partikel und Fasern minimiert werden
  • Die Reinigungskissen sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
Hinweis:
Dies sind nur die Reinigungskissen. Reinigungsgeräte sind separat erhältlich, siehe 2665SF. Siehe QuickConnect™ Moppkopfrahmen und Griffe für die EasyReach-Variante mit langem Stiel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser)
Länge (angloamerikanisch) 7.5 in.
Länge (metrisch) 20 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,7 in.
Breite (metrisch) 7 cm
Material Gestepptes Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) starr, flexible Folie, Halbanzüge (CAI, CACI), Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS), Abfüll-Linien, Hauben für laminaren Luftstrom (LAF), Biosicherheitsschränke (BSC), Handschuhboxen, Inkubatoren
Verpackungsmenge 8/Beutel, 8 Beutel/Karton
Sättigungslösung 70 % IPA, 30 % DI-Wasser
Sterilität Steril
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.