Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
7,5 x 2,8 in.
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Reinigungspad
Reinigungspads
Ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads
Vorgesättigte Reinigungspads
Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser)
Material:
Gestepptes Polyester
Polyester
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 Stück
60 Stück
64 Stück
8 Stück
Beschreibung
Das EasyReach™ Reinigungssystem besteht aus einem leichten einteiligen Reinigungswerkzeug aus Edelstahl (2665SF) und austauschbaren absorbierenden Einweg-Reinigungskissen, die eine effektive Reinigung und Desinfektion in schwer zugänglichen Bereichen ermöglichen.
- Durch die rechteckige Form ist eine überlappende, gerade Linie einfach zu erreichen
- Der flache, um 360° schwenkbare Kopf ermöglicht eine schnelle und einfache Erreichbarkeit schwer zugänglicher Bereiche
- Klappbares Gelenk und leichte Konstruktion
- Die einfache Griffkante am Reinigungskissen sorgt dafür, dass das Polster fest auf dem Moppkopfrahmen sitzt. Der Austausch mit Handschuhen ist einfach
- Kleine Packungsmengen sind optimal für die Verwendung in einem Durchgang
- Das gut passende, gesteppte Polyesterkissen gewährleistet eine effektive, gleichmäßige Oberflächenabdeckung, reduziert die Anzahl lebensfähiger und nicht lebensfähiger Kontaminanten und gewährleistet eine maximale Rückstandsentfernung
- Die Kissen mit absorbierenden Doppelschicht-Quiltec™ versiegelten Kanten sorgen dafür, dass Partikel und Fasern minimiert werden
- Die Reinigungskissen sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
Hinweis:
Dies sind nur die Reinigungskissen. Reinigungsgeräte sind separat erhältlich, siehe 2665SF. Siehe QuickConnect™ Moppkopfrahmen und Griffe für die EasyReach-Variante mit langem Stiel.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser) |
| Länge (angloamerikanisch) | 7.5 in. |
| Länge (metrisch) | 20 cm |
| Breite (angloamerikanisch) | 2,7 in. |
| Breite (metrisch) | 7 cm |
| Material | Gestepptes Polyester |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Abmessungen (L x B) | 7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm) |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | starr, flexible Folie, Halbanzüge (CAI, CACI), Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS), Abfüll-Linien, Hauben für laminaren Luftstrom (LAF), Biosicherheitsschränke (BSC), Handschuhboxen, Inkubatoren |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- CONTEC EASYREACH POLYESTER CLEANING PADS PRESATURATED WITH 70% IPA
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol