Learn More
Contec™ EasyReach™ Reinigungspads
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11942425 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
7,5 x 2,8 in.
7,5 x 2,8 in. (19 x 7 cm)
7,75 x 2,75 in (20 x 7 cm)
Produkttyp:
Reinigungspad
Reinigungspads
Ultraschallversiegelte Polyester-Reinigungspads
Vorgesättigte Reinigungspads
Vorgetränkte Reinigungs-Pads (70 % IPA / 30 % DI-Wasser)
Material:
Gestepptes Polyester
Polyester
Sterilität:
Steril
Unsteril
Packungsgröße:
100 Stück
4 Stück
60 Stück
64 Stück
8 Stück
Artikelnummer. 11942425
Marke: Contec™ MEQT0001
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Er passt leicht durch Transferluken, benötigt keinen Zusammenbau und ist wartungsfrei. Das Contec™ EasyReach™ Reinigungssystem ist ideal für Isolatoren, Schränke, Laminarluftabzugshauben, Handschuhboxen und andere Miniumgebungen.
  • Versiegeltes Polyester für den Einmalgebrauch
  • Sorgen für einen niedrigen Partikelgehalt, der für den Einsatz in Bereichen mit Produktkontakt unerlässlich ist
  • Sehr saugfähig, gewährleisten eine gleichmäßige Abdeckung mit Desinfektionsmitteln oder IPA.
  • Die komfortable Greifkante am Reinigungspad sorgt dafür, dass das Pad fest auf dem Mopprahmen sitzt
  • Die sterilen Reinigungspads sind mit einer Vorsättigung von 70 % IPA erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Reinigungspad
Länge (angloamerikanisch) 7,5 in.
Länge (metrisch) 19 cm
Breite (angloamerikanisch) 2,8 in.
Breite (metrisch) 7 cm
Material Gestepptes Polyester
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 7,5 x 2,8 in (19 x 7 cm)
Zur Verwendung mit (Geräte) starr, flexible Folie, Halbanzüge (CAI, CACI), Systeme mit Zugangsbeschränkung (RABS), Abfüll-Linien, Hauben für laminaren Luftstrom (LAF), Biosicherheitsschränke (BSC), Handschuhboxen, Inkubatoren
Verpackungsmenge 4/Beutel, 15 Beutel/Karton