Learn More
Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen
Hergestellt aus den längsten Baumwollstapelfasern und einem einfachen Methyl-Cellulose-Bindemittel. Contec™ CONSTIX™ Wattestäbchen bieten einen sehr niedrigen Gehalt an extrahierbaren Rückständen, Partikeln und Fasern.
Marke: Contec™ SC-3
262.95 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Dichteste, glatteste und sauberste Wattetupfer auf dem Markt
- Absorbierend für die meisten gängigen Lösungsmittel, einschließlich Isopropylalkohol und Aceton
- Einsatz in kritischen Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Festplattenlaufwerken und hochwertigen optischen Geräten
- Ideal für Verwendung mit wasserbasierten Lösungen
Spezifikation
0,06 in. | |
Für die Verwendung in anspruchsvollsten Anwendungen wie Herstellung von Festplatten und optischen Oberflächen höchster Gürte | |
1,5 mm | |
76,2mm | |
65,7mm | |
Baumwolle | |
0,10 in. | |
0,55 in. | |
4mm | |
2,5 mm | |
Aqueous-based | |
Rund |
3 in. | |
Tupfer | |
0,55 in. | |
2,59 in. | |
13,9mm | |
Rund, mit doppeltem Ende | |
2,5 mm | |
13,9mm | |
0,10 in. | |
0,1 in. | |
Wundpapier | |
Cotton |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1047122-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 05/04/2024 | SC-3 |
970732-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 02/06/2023 | SC-3 |
956197-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 31/12/2022 | SC-3 |
904005-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 06/05/2022 | SC-3 |
888255-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 25/02/2022 | SC-3 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02