Learn More
Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11992435 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm)
Unit Size:
150 Stück
300 Stück
Product Code. 11992435
Brand: Contec™ AMTH0002
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Kostengünstige, saugfähige Tücher für allgemeine Reinigungsanwendungen. Contec™ Amplitude™ Theta™ Reinraumtücher werden aus leichtem Cellulose-/Polyestervlies hergestellt. Sie sind langlebig und saugfähig.
  • Von wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose-Vlies
  • Preiswerte leichte und saugfähige Wischtücher
  • Ausgezeichnete Haltbarkeit und Saugfähigkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
  • Allgemeine Reinigungsaufgaben und Polieren von Oberflächen
  • Für abriebfreie Applikationen konzipiert
Order Info
Flächengewicht von 51 g/m2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 12 in.
Länge (metrisch) 30,5 cm
Breite (angloamerikanisch) 12 in.
Breite (metrisch) 30,5 cm
Material Wasserstrahlverfestigte Polyester-Zellulose
Extinktion Intrinsisch: 5,1 ml/g; Extrinsisch: 249 ml/m²
Flächengewicht 51
Abmessungen (L x B) 12 x 12 in. (30,48 x 30,48 cm)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum