Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15127915 Alle ansehen Contec Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 in.)
30 x 30 cm (12 x 12 in.)
46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Packungsgröße:
150 Stück
2700 Stück
300 Stück
3600 Stück
Artikelnummer. 15127915
Marke: Contec™ AMSI0003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher.Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
  • Allzweck-Wischtücher auf Industrieniveau mit hoher Saugfähigkeit und Reinheit
  • Allgemeines Reinigen u. a. in der Biotechnologie, pharmazeutischen Industrie, Halbleiter- und Elektrotechnik und Medizintechnik
  • Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 und höher
  • Reißfest und beständig, auch bei Nässe
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Rückständen
  • Für Reinigung ohne Scheuermittel
  • Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
  • Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Reinraum-Reinigungstücher
Länge (angloamerikanisch) 18 in.
Länge (metrisch) 45,7 cm
Breite (angloamerikanisch) 18 in.
Breite (metrisch) 45,7 cm
Material Polyester-Zellulose
Extinktion Eigendynamisch: 4,3ml/g
Außendynamisch: 308 ml/m2
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Flächengewicht 68 g/m2
Zertifizierung/Konformität ISO Klasse 6
Bauweise Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Abmessungen (L x B) 46 x 46 cm (18 x 18 in.)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinraum
Verpackungsmenge 75/Beutel, 10 Beutel/Karton
Lage 1-lagig