Learn More
Contec™ Amplitude™ Sigma™ Allzweck-Reinraumwischtücher
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher. Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
Marke: Contec™ AMSI0002
345.99 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24309" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Diese Wischtücher eignen sich für allgemeine Reinigungsanwendungen sowie zur Aufnahme von Verschüttungen bei Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 oder höher.Contec™ Amplitude™ Sigma™ Reinraum-Wischtücher sind sehr saugfähig, verfügen über eine ausgezeichnete Haltbarkeit und Reinheit und sind unter einer Vielzahl von Bedingungen einsetzbar.
- Allzweck-Wischtücher auf Industrieniveau mit hoher Saugfähigkeit und Reinheit
- Allgemeines Reinigen u. a. in der Biotechnologie, pharmazeutischen Industrie, Halbleiter- und Elektrotechnik und Medizintechnik
- Empfohlen für Reinraumanwendungen der ISO Klasse 6 und höher
- Reißfest und beständig, auch bei Nässe
- Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Rückständen
- Für Reinigung ohne Scheuermittel
- Chargennummerierung für einfache Rückverfolgbarkeit
- Doppelt verpackt zum Schutz der Produktintegrität
Bestellinformation
Flächengewicht, 68 g/m2.
Spezifikation
Amplitude™ Sigma Reinraumwischtücher | |
30,5 cm | |
30,5 cm | |
Eigendynamisch: 4,3ml/g Außendynamisch: 308 ml/m2 |
|
68 g/m2 | |
Wasserstrahlverfestigter Vliesstoff | |
30 x 30 cm (12 x 12 in.) | |
1-ply |
12 in. | |
12 in. | |
Polyester-Zellulose | |
Nicht autoklavierbar | |
ISO Klasse 6 | |
Single-use | |
Reinraum | |
Unsteril |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
197538 | Konformitätsbescheinigung | 20/12/2024 | AMSI0002 |
197538 | Qualitätsbescheinigung | 19/12/2024 | AMSI0002 |
197537 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | AMSI0002 |
196624 | Qualitätsbescheinigung | 08/10/2024 | AMSI0002 |
196623 | Qualitätsbescheinigung | 15/08/2024 | AMSI0002 |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Cleanroom Essentials Extravaganza
Optimieren Sie Ihre kontrollierte UmgebungAktionscode: 24151Gültig bis zum: 2025-05-02
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92 %